SML1620
NGI-1
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-[(Dimethylamino)sulfonyl]-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-benzamide, ML414
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N(C)C)c1cc(c(cc1)N3CCCC3)C(=O)Nc2[s]c(cn2)C
chave InChI
QPKGRLIYJGBKJL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)