532673
(1S,6S,7R,8R,8aR)-1,6,7,8-Tetrahydroxyindolizidine
98%
Sinônimo(s):
(1S,6S,7R,8R,8aR)-1,6,7,8-Tetrahydroxyoctahydroindolizidine, (1S,6S,7R,8R,8aR)-Octahydro-1,6,7,8-indolizinetetrol, 1,6,7,8-Tetrahydroxyoctahydroindolizine, Castanospermine
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +80°, c = 0.9 in H2O
pf
213-217 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12[C@@H](O)CCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C8H15NO4/c10-4-1-2-9-3-5(11)7(12)8(13)6(4)9/h4-8,10-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8+/m0/s1
chave InChI
JDVVGAQPNNXQDW-TVNFTVLESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?