G900
Girard′s reagent T
98%
Sinônimo(s):
(Carboxymethyl)trimethylammonium chloride hydrazide, (Hydrazinocarbonylmethyl)trimethylammonium chloride, Acethydrazide trimethylammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cationic
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
188-192 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)NN
InChI
1S/C5H13N3O.ClH/c1-8(2,3)4-5(9)7-6;/h4,6H2,1-3H3;1H
chave InChI
YSULOORXQBDPCU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?