Documentos Principais
228250
Sigma-Aldrich
Cholesterol Oxidase, Streptomyces sp.
Cholesterol Oxidase, Streptomyces sp. CAS 9028-76-6, is a native cholesterol oxidase that catalyzes the oxidation of cholesterol to cholesterone and hydrogen peroxide.
Sinônimo(s):
Cholesterol Oxidase, Streptomyces sp., Cholesterol:oxygen oxidoreductase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized solid
atividade específica
≥3 units/mg solid
≥40 U/mg
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
yellow
solubilidade
water: 20 mg/mL
atividade externa
Catalase ≤1%
glucose oxidase and uricase ≤0.01%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Native cholesterol oxidase from Streptomyces species. Catalyzes oxidation of cholesterol to cholesterone and hydrogen peroxide (isoelectric points: 6.1 and 7.3). Suitable for determination of total cholesterol when coupled with cholinesterase and peroxidase. Has an optimal pH of 6.0-8.0.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will oxidize 1.0 µmol of cholesterol per min at 25°C, pH 7.0.
Outras notas
Gadda, G., et al. 1997. Eur. J. Biochem. 250, 369.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3