D1415
4,6-Dioxoheptanoic acid
powder
Sinônimo(s):
Succinylacetone
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
pf
66-67 °C (lit.)
tipo de lipídio
saturated FAs
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(8)4-6(9)2-3-7(10)11/h2-4H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
WYEPBHZLDUPIOD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as component of dendritic cell conditioning medium and in the inhibition of ALA dehydratase (ALAD) in dendritic cells(50)
- as an inhibitor of heme biosynthesis in human mononuclear cells(51) and HeLa cells(52)
- as a standard for the quantification of succinylacetone from Plasmodium falciparum cultures(53)
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3