87472
Hydrogen chloride solution
~3 M in 1-butanol, for GC derivatization, LiChropur™
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Hydrogen chloride - 1-butanol solution, ~3 M in 1-butanol, for GC derivatization, LiChropur™
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nível de qualidade
Formulário
solution
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
concentração
~3 M in 1-butanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.87 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
- It improves the stability of compounds by protecting unstable groups.
- It may confer volatility on substances such as carbohydrates or amino acids, which have so many polar groups that they are non-volatile and normally decompose on heating.
- It assists in separations not possible with underivatized compounds.
- Compounds are detectable at very low levels with an ECD.
Hydrogen chloride-1-butanol is a reagent utilized to form fragmentation-directing derivatives for GC/MS analysis.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?