1604814
USP
Ritonavir Related Compounds Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Mixture of ritonavir, hydroxyritonavir
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ritonavir
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
mixture
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare system suitability stock, system suitability, and identity solution for impurity analysis by using the liquid chromatography method and UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Lopinavir and Ritonavir Tablets
- Ritonavir Tablets
- Ritonavir
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)