Documentos Principais
57552
Supelco
2-Furoic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
Furan-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4O3
Número CAS:
Peso molecular:
112.08
Beilstein:
110149
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
97.0-103.0% (T)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
230-232 °C (lit.)
pf
128-132 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)
chave InChI
SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
282.7 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
139.3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Yongming Sang et al.
Journal of virology, 88(19), 11395-11410 (2014-07-25)
Monocytic cells, including macrophages and dendritic cells, exist in different activation states that are critical to the regulation of antimicrobial immunity. Many pandemic viruses are monocytotropic, including porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV), which directly infects subsets of monocytic