F6889
Famotidine
Sinônimo(s):
N′-(Aminosulfonyl)-3-([2-(diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methylthio)propanamidine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
originador
Johnson & Johnson
cadeia de caracteres SMILES
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC(=N)NS(N)(=O)=O)cs1
InChI
1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14)
chave InChI
XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH2(3274)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?