M4145
Minoxidil
≥99% (TLC), powder, androgenetic alopecia drug
Sinônimo(s):
6-(1-Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine 3-oxide, 6-(1-Piperidinyl)pyrimidine-2,4-diamine 3-oxide
About This Item
Produtos recomendados
product name
Minoxidil, ≥99% (TLC)
Ensaio
≥99% (TLC)
pf
272-274 °C (dec.) (lit.)
originador
Johnson & Johnson
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC(=NC(=N)N1O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6,11,15H,1-5,10H2
chave InChI
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... KCNJ1(3758)
Aplicação
- in dermal papilla spheroid model, to study the effect of hair regeneration
- administered orally to experimental rats, in the approach to identify biomarkers of drug induced vascular injury
- administered via oral gavage to nonhuman primate model in order to study its effect on tilt responses
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3