C1055
Cromakalim
Sinônimo(s):
(±)-trans-6-Cyano-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-2H-1-benzopyran-3-ol
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)Oc2ccc(cc2[C@H]([C@@H]1O)N3CCCC3=O)C#N
InChI
1S/C16H18N2O3/c1-16(2)15(20)14(18-7-3-4-13(18)19)11-8-10(9-17)5-6-12(11)21-16/h5-6,8,14-15,20H,3-4,7H2,1-2H3/t14-,15+/m1/s1
chave InChI
TVZCRIROJQEVOT-CABCVRRESA-N
Informações sobre genes
rat ... Kcna1(24520) , Kcnj1(24521) , Kcnj5(29713) , Kcnj8(25472)
Aplicação
- as a potassium channel agonist to study its response to an acute increase in downstream pressure in rat lymphatic vessels.
- as a potassium channel opener to study its effects on the release of transmitters from adrenergic nerves in rat vas deferens.
- as a potassium channel activator to study its effects on the release of transmitters from purinergic and cholinergic nerves in the rat detrusor muscle.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?