PHR1055
Famotidine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
{3-[((2-((Aminoiminomethyl)amino)-4-thiazolyl)methyl)thio]-N′-(aminosulfonyl)propaneimidamide}, N′-(Aminosulfonyl)-3-([2-(diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methylthio)propanamidine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
BP
EP
USP
traceable to BP 653
traceable to Ph. Eur. F0050000
traceable to USP 1269200
pressão de vapor
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
família API
famotidine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
condição de armazenamento
protect from light (20 mm aluminium crimp seal for unused portion)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
white to pale yellow-white
pf
325.4-327.2 °F (163—164°C)
solubilidade
DMF: freely soluble
acetone: practically insoluble
chloroform: practically insoluble
ethanol: practically insoluble
ether: practically insoluble
ethyl acetate: practically insoluble
glacial acetic acid: freely soluble
methanol: slightly soluble
water: very slightly soluble
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC(=N)NS(N)(=O)=O)cs1
InChI
1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14)
chave InChI
XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH2(3274)
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)