1269200
USP
Famotidine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Famotidine, N′-(Aminosulfonyl)-3-([2-(diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methylthio)propanamidine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
pressão de vapor
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
família API
famotidine
Formulário
powder
embalagem
pkg of 125 mg
fabricante/nome comercial
USP
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to pale yellow-white
pf
325.4-327.2 °F (163—164°C)
solubilidade
DMF: freely soluble
acetone: practically insoluble
chloroform: practically insoluble
ethanol: practically insoluble
ether: practically insoluble
ethyl acetate: practically insoluble
glacial acetic acid: freely soluble
methanol: slightly soluble
water: very slightly soluble
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC(=N)NS(N)(=O)=O)cs1
InChI
1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14)
chave InChI
XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH2(3274)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)