PHR2909
Famotidine Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
N,N′′′-[(1,1-Dioxido-2H-1,2,4,6-thiatriazine-3,5-diyl)bis(2,1-ethanediylthiomethylene-4,2-thiazolediyl)]bisguanidine, 3,5-Bis[2-[[[2-[(diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-dioxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1269221
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
famotidine
Formulário
solid
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C16H23N11O2S5/c17-13(18)24-15-21-9(7-32-15)5-30-3-1-11-23-12(27-34(28,29)26-11)2-4-31-6-10-8-33-16(22-10)25-14(19)20/h7-8H,1-6H2,(H,23,26,27)(H4,17,18,21,24)(H4,19,20,22,25)
chave InChI
NRRXZFHNRLQONH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)