PHR2912
Famotidine Related Compound E
reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
N,N′′′-[Dithiobis(methylene-4,2-thiazolediyl)]bisguanidine, 2,2′-[4,4′-Disulfanediylbis(methylene)bis(thiazole-4,2-diyl)]diguanidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical secondary standard
reference material
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1269254
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C10H14N8S4/c11-7(12)17-9-15-5(1-19-9)3-21-22-4-6-2-20-10(16-6)18-8(13)14/h1-2H,3-4H2,(H4,11,12,15,17)(H4,13,14,16,18)
chave InChI
ZWHJVLVEEDAPHN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)