PHR2908
Famotidine Related Compound F
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
3-{[2-(Diaminomethyleneamino)thiazol-4-yl}methylthio]propanoic acid, Famotidine Impurity F (PhEur)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1269265
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
famotidine
Formulário
solid
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nc(c1)CSCCC(=O)O)NC(=N)N
InChI
1S/C8H12N4O2S2/c9-7(10)12-8-11-5(4-16-8)3-15-2-1-6(13)14/h4H,1-3H2,(H,13,14)(H4,9,10,11,12)
chave InChI
JEGZXDCDUSGFSB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)