1269265
USP
Famotidine Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-{[2-(Diaminomethyleneamino)thiazol-4-yl}methylthio]propanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
família API
famotidine
Formulário
powder
embalagem
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP
condição de armazenamento
protect from light
cor
white
pf
474.8-478.4 °F (246—248°C)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nc(c1)CSCCC(=O)O)NC(=N)N
InChI
1S/C8H12N4O2S2/c9-7(10)12-8-11-5(4-16-8)3-15-2-1-6(13)14/h4H,1-3H2,(H,13,14)(H4,9,10,11,12)
chave InChI
JEGZXDCDUSGFSB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)