D0629
3,5-Diiodo-L-thyronine
thyroid hormone analog
Sinônimo(s):
3,5-Diiodo-4-(4-hydroxyphenoxy)-L-phenylalanine, 3,5-T2, O-(4-Hydroxyphenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white to off-white
pf
255 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H13I2NO4/c16-11-5-8(7-13(18)15(20)21)6-12(17)14(11)22-10-3-1-9(19)2-4-10/h1-6,13,19H,7,18H2,(H,20,21)/t13-/m0/s1
chave InChI
ZHSOTLOTTDYIIK-ZDUSSCGKSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves