T3787
3,3′,5,5′-Tetraiodothyroacetic acid
≥98% (TLC), powder, thyrointegrin receptor antagonist
Sinônimo(s):
4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzeneacetic acid, Tetrac
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
3,3′,5,5′-Tetraiodothyroacetic acid,
solubilidade
acetone: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless (or faintly yellow to yellow)
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1
InChI
1S/C14H8I4O4/c15-8-4-7(5-9(16)13(8)21)22-14-10(17)1-6(2-11(14)18)3-12(19)20/h1-2,4-5,21H,3H2,(H,19,20)
chave InChI
PPJYSSNKSXAVDB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- as a positive control to study the effects of ioxynil (IOX)
- diethylstilbestrol (DES) exposure on zebrafish embryos
- to study its effects on long-term potentiation (LTP) and long-term depression (LTD) in the dentate gyrus in urethane-anesthetized male rats
- to determine its influence on the actions of thyroid-stimulating hormone
- thyroid-stimulating immunoglobulins in orbital fibroblast
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ligação
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?