D0754
3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate
≥98.0% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
3,5-diiodo-L-tyrosine hydrate (1:2)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate, crystalline
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
crystalline
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white
pf
200 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear, yellow-green
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H9I2NO3/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1
chave InChI
NYPYHUZRZVSYKL-ZETCQYMHSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?