Documentos Principais
719528
Sigma-Aldrich
3, 3′-Diiodo-L-thyronine-(phenoxy-13C6) (T2) hydrochloride
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
T2-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C9H13I2NO4·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
567.49
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](OC2=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C2I)[13CH]=[13C]1I.Cl
InChI
1S/C15H13I2NO4/c16-10-7-9(2-3-13(10)19)22-14-4-1-8(5-11(14)17)6-12(18)15(20)21/h1-5,7,12,19H,6,18H2,(H,20,21)/t12-/m0/s1/i2+1,3+1,7+1,9+1,10+1,13+1
chave InChI
CPCJBZABTUOGNM-USQDWSSZSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)