93851
DL-o-Tyrosine
≥96.0% (NT), suitable for HPLC
Sinônimo(s):
(±)-2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(2-Hydroxyphenyl)-DL-alanine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
DL-o-Tyrosine, ≥96.0% (NT)
Ensaio
≥96.0% (NT)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to faint brown
pf
~260 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(Cc1ccccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)5-6-3-1-2-4-8(6)11/h1-4,7,11H,5,10H2,(H,12,13)
chave InChI
WRFPVMFCRNYQNR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)