H9772
5-Hydroxy-L-tryptophan
≥98% (TLC), suitable for HPLC
Sinônimo(s):
L-2-Amino-3-(5-hydroxyindolyl)propionic acid, L-5-HTP
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
5-Hydroxy-L-tryptophan, powder
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to faint beige
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
chave InChI
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
Descrição geral
Aplicação
- to inject experimental mice for serotonin detection
- as a precursor of 5-hydroxytryptamine and injected in pregnant mice and neonatal rats for vital neutral red staining of lung slices
- as a standard in citrate-acetate buffer for its use in high performance liquid chromatography (HPLC) analysis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?