Documentos Principais
399698
Millipore
5-Hydroxy-L-tryptophan
Serotonin precursor.
Sinônimo(s):
5-Hydroxy-L-tryptophan, L-5-HTP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
220.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
descrição
Merck USA index - 14, 4847
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
acidic solutions: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3][C@@H](Cc1c2c([nH]c1)ccc(c2)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
chave InChI
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
Descrição geral
Serotonin precursor.
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Reconstituição
Following reconstitution in acidic solutions, this product will remain stable for up to one week. It is recommended that aqueous stock solutions be prepared just prior to use.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1