797103
5-Hydroxy-DL-tryptophan
Sinônimo(s):
DL-2-Amino-3-(5-hydroxyindolyl)propionic acid, DL-5-HTP
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
pf
298-300 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
NC(Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)
chave InChI
LDCYZAJDBXYCGN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)