T3629
DL-m-Tyrosine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-alanine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
DL-m-Tyrosine, crystalline
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
crystalline
cor
off-white to yellow
pf
280-285 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M HCl: soluble
aplicação(ões)
detection
cadeia de caracteres SMILES
NC(Cc1cccc(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
chave InChI
JZKXXXDKRQWDET-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?