R4653
Anti-hnRNP-A2/B1 antibody, Mouse monoclonal
clone DP3B3, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-A2/B1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DP3B3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36 kDa
reatividade de espécies
rat, human, bovine, hamster, monkey, chicken, mouse, canine
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract from 293T cell line
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HNRNPA2B1(3181)
mouse ... Hnrnpa2b1(53379)
rat ... Hnrnpa2b1(362361)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade