SMB00247
1,3,6-Trigalloylglucose
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucopyranose, 1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucose, Tannic acid (Corilagin)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1)O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[C@H](O)[C@@H](COC(C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)=O)O2
InChI
1S/C27H24O18/c28-11-1-8(2-12(29)18(11)34)24(39)42-7-17-21(37)23(44-25(40)9-3-13(30)19(35)14(31)4-9)22(38)27(43-17)45-26(41)10-5-15(32)20(36)16(33)6-10/h1-6,17,21-23,27-38H,7H2/t17-,21-,22-,23+,27+/m1/s1
chave InChI
RNKMOGIPOMVCHO-SJMVAQJGSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3