Documentos Principais
78864
Supelco
1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucose
analytical standard
Sinônimo(s):
β-D-Glucopyranose 1,3,6-trigallate, β-D-Glucopyranose-1,3,6-tris(3,4,5-trihydroxybenzoate), 1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucopyranose, NP 005114, NSC 69861
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H24O18
Número CAS:
Peso molecular:
636.47
Beilstein:
76215
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)c4cc(c(c(c4)O)O)O)O)OC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O)O)OC(=O)c2cc(c(c(c2)O)O)O
InChI
1S/C27H24O18/c28-11-1-8(2-12(29)18(11)34)24(39)42-7-17-21(37)23(44-25(40)9-3-13(30)19(35)14(31)4-9)22(38)27(43-17)45-26(41)10-5-15(32)20(36)16(33)6-10/h1-6,17,21-23,27-38H,7H2/t17-,21-,22-,23+,27+/m1/s1
chave InChI
RNKMOGIPOMVCHO-SJMVAQJGSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Tannic acid ACS reagent
Sigma-Aldrich
403040
Tannic acid