18571
Amentoflavone
analytical standard
Sinônimo(s):
Didemethyl-ginkgetin, I3′,II8-Biapigenin, Tridemethylsciadopitysin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)c(c3O2)-c4cc(ccc4O)C5=CC(=O)c6c(O)cc(O)cc6O5
InChI
1S/C30H18O10/c31-15-4-1-13(2-5-15)24-12-23(38)29-21(36)10-20(35)27(30(29)40-24)17-7-14(3-6-18(17)33)25-11-22(37)28-19(34)8-16(32)9-26(28)39-25/h1-12,31-36H
chave InChI
YUSWMAULDXZHPY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?