Voltar
Vial crimp seals for SPME, 11 mm
Products
Categoria de produto
septa (1)
Marca
Supelco (1)
Diâmetro (mm)
Tipo de fechamento
Cor
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
SU860094
Vial crimp seals for SPME, 11 mm,
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole), red PTFE/white silicone septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, pkg of 100 ea