Key Documents
SU860094
Supelco
Vial crimp seals for SPME, 11 mm
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole), red PTFE/white silicone septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
red PTFE/white silicone septum
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole)
Características
closure type crimp seal
dureza
45 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro do septo × espessura
11 mm × 1.3 mm
conector
thread for 11 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)