Documentos Principais
854188
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
gold aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, septum (TFE/butyl/red rubber), pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
gold aluminum seal
septum (TFE/butyl/red rubber)
Características
closure type crimp seal
dureza
45 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
tamanho × espessura
11 mm × 1.0 mm
conector
thread for 11 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)