Documentos Principais
SU860092
Supelco
Tampa de rosca curta de 9 mm, com revestimento
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole), red PTFE/white silicone septum, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Tampa do frasco rosqueada 9 mm com revestimento
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
red PTFE/white silicone septum
dureza
55 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
D.E.
9 mm
diâmetro do septo × espessura
9 mm × 1.0 mm
conector
thread for 9 mm
Descrição geral
Tampa de rosca curta de 9 mm, com revestimento adequado para uso com frascos amostradores automáticos de rosca curta (11,6 X 32 mm). Os septos de PTFE/borracha são compatíveis com a maioria dos solventes orgânicos até serem perfurados, e não são recomendados para composto aromáticos, dissulfetos de carbono, solventes clorados e hidrocarbonetos. A tampa de polipropileno azul é capaz de suportar temperatura de até 135 ºC.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)