29049-U
Tampa de rosca (aberto), rosca de 9 mm, com revestimento
black polypropylene cap, PTFE/silicone septum (with slit), pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Tampa de parafuso superior aberta 9mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/silicone septum (with slit)
black polypropylene cap
Características
closure type black polypropylene hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
conector
thread for 9 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)