Key Documents
SU860143
Supelco
Tampa de rosca (aberto), rosca de 9 mm, com revestimento
PTFE/silicone (with slit)
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiais
PTFE/silicone (with slit)
blue polypropylene (6.0 mm hole)
dureza
55 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
diâmetro do septo × espessura
9 mm × 1.0 mm
conector
thread for 9 mm
Descrição geral
Tampa com furo pré-montada de 9 mm de polipropileno, com septo.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)