Documentos Principais
27558
Supelco
Tampa de rosca (aberto), rosca de 9 mm, com revestimento
clear cap, PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121821
Materiais
PTFE/silicone septum
clear cap
Características
closure type clear polypropylene hole cap
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Descrição geral
Tampa com furo pré-montada de 9 mm de polipropileno, com septo.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)