Documentos Principais
854973
Supelco
Tampa de rosca curta de 9 mm, com revestimento
blue cap, PTFE/red rubber septum, thickness 1.0 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE/red rubber septum
blue cap
dureza
60 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 1000 ea
espessura
1.0 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)