Key Documents
SU860079
Supelco
Tampa de rosca curta de 9 mm, com revestimento
blue polypropylene cap, red PTFE/silicone/red PTFE septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
blue polypropylene cap
red PTFE/silicone/red PTFE septum
dureza
45 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
D.E.
9 mm
diâmetro do septo × espessura
9 mm × 1.0 mm
conector
thread for 9 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)