Documentos Principais
27093-U
Supelco
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black phenolic hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL screw thead vial, 4.6 mm opening, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
PTFE/silicone
black phenolic hole cap
Características
closure type black phenolic hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
espessura do septo
1.5 mm
conector
thread for 8-425
compatibilidade
for use with 2 mL screw thead vial, 4.6 mm opening
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
27093-U4061826143339
MU27093-U