Key Documents
27079
Supelco
Frascos, tampa de rosca, vidro transparente (somente o frasco-ampola)
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
clear glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 8-425
8-425 thread
Descrição geral
Screw top vials are used on many autosamplers with a standard opening of (4.6mm). The threads on the standard vials are 8-425.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)