Documentos Principais
27361
Supelco
Septa, white PTFE/silicone
septum diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 0.005 in., pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
white PTFE/silicone
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
20 mm
diâmetro do septo × espessura × espessura de PTFE
20 mm × 0.125 in. × 0.005 in.
compatibilidade
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm cap
Descrição geral
Septa are used for sealing applications. Septa, white PTFE/silicone is for use with most organic solvents (until pierced). Not recommended for use with chlorosilanes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)