Documentos Principais
27095-U
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
white tan PTFE/silicone
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
8 mm
diâmetro × espessura
8 mm × 0.060 in.
compatibilidade
for use with 2 mL vial, standard opening
Descrição geral
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, tan PTFE/silicone (diam. × thickness 8 mm × 0.060 in.) are sized to fit 2 mL screw top vials. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)