Key Documents
D207705
Sigma-Aldrich
Diphenylfulvene
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H14
Número CAS:
Peso molecular:
230.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
solid
pf
81.5-83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3\C=CC=C3
InChI
1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
chave InChI
BULLHRADHZGONG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Benzophenone purified by sublimation, ≥99%
Sigma-Aldrich
427551
Benzophenone
Tolueno anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Tolueno