Documentos Principais
T28517
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzenethiol
95%
Sinônimo(s):
m-Thiocresol
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SH
Número CAS:
Peso molecular:
124.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.5762 (lit.)
p.e.
196 °C (lit.)
densidade
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(S)c1
InChI
1S/C7H8S/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
chave InChI
WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Javier Campanini-Salinas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-22)
A rapid emergence of resistant bacteria is occurring worldwide, endangering the efficacy of antibiotics and reducing the therapeutic arsenal available for treatment of infectious diseases. In the present study, we developed a new class of compounds with antibacterial activity obtained