593656
4-tert-Butylbenzenethiol
97%
Sinônimo(s):
4-tert-Butylthiophenol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5480 (lit.)
p.e.
238 °C (lit.)
densidade
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(S)cc1
InChI
1S/C10H14S/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
chave InChI
GNXBFFHXJDZGEK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?