Documentos Principais
306940
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylbenzenethiol
95%
Sinônimo(s):
2,6-Dimethylthiophenol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3SH
Número CAS:
Peso molecular:
138.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5749 (lit.)
p.e.
122 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1S
InChI
1S/C8H10S/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554)
Categorias relacionadas
Aplicação
2,6-Dimethylbenzenethiol was used in the synthesis of (2,6-Me2C6H3S)2Pb by reacting with Pb(OAc)2.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Sarah E Appleton et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (21)(21), 3515-3520 (2004-10-29)
The amine coordination of lead(II) has been examined through the preparation and structural analysis of Lewis base adducts of bis(thiolato)lead(II) complexes. Reaction of Pb(OAc)(2) with 2,6-dimethylbenzenethiol affords (2,6-Me(2)C(6)H(3)S)(2)Pb (6) in high yield. The solubility of 6 in organic solvents allows