P5654
2,3,4,5,6-Pentafluorothiophenol
97% (GC), powder, cyclooxygenase inhibitor
Sinônimo(s):
PFBT, Pentafluorobenzenethiol, Pentafluorophenyl mercaptan
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
2,3,4,5,6-Pentafluorothiophenol, 97%
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4645 (lit.)
p.e.
143 °C (lit.)
pf
−24 °C (lit.)
densidade
1.501 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(S)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5S/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
chave InChI
UVAMFBJPMUMURT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Polytriarylamine Semiconductors