Documentos Principais
536083
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
97%
Sinônimo(s):
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
About This Item
Fórmula linear:
(CF3)2C6H3SH
Número CAS:
Peso molecular:
246.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
p.e.
167 °C (lit.)
densidade
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(S)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6S/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3,15H
chave InChI
KCAQWPZIMLLEAF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Suhailah S Al-Jameel et al.
World journal of microbiology & biotechnology, 34(4), 52-52 (2018-03-20)
Hay synthesis of a novel series of symmetrically tetra-substituted thiophenyl zinc(II)phthalocyanines (RS)4ZnPcs 4a-c was reported. Their novel 4-thiophenyl-phthalonitriles precursors 3(a-c) were synthesized from their substituted thiophenols 2(a-c). They were screened for their in-vitro antitumor activity on Human lung adenocarcinoma (A549)