Key Documents
753203
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
97%
Sinônimo(s):
3-(Trifluoromethyl)-2-mercaptopyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4F3NS
Número CAS:
Peso molecular:
179.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
178-183 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccnc1S
InChI
1S/C6H4F3NS/c7-6(8,9)4-2-1-3-10-5(4)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
ACGSRAAAQJSWLC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)